Ansicht ändern
| Größe/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
1 g | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 256,00 € 192,00 |
5 g | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 869,00 € 651,75 |
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C9H28OSi4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
264.66
UNSPSC Code:
12161700
NACRES:
NA.22
MDL number:
Assay:
≥95%
Form:
liquid
€ 192,00
Listenpreis€ 256,00Sparen Sie 25%Aktion nur im Web
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenassay
≥95%
form
liquid
reaction suitability
reaction type: C-C Bond Formation
refractive index
n/D 1.496
density
0.859 g/mL
SMILES string
[Si]([Si](C)(C)C)([Si](C)(C)C)([Si](C)(C)C)O
InChI
1S/C9H28OSi4/c1-11(2,3)14(10,12(4,5)6)13(7,8)9/h10H,1-9H3
InChI key
ABTWCNHNRLMBFR-UHFFFAOYSA-N
Application
Das MacMillan-Labor hat gezeigt, dass dieses Supersilanol unter einem dualen katalytischen Kupfer-/Photoredox-Manifold ein herausragendes Reagenz für die Trifluormethylierung von Alkylhalogeniden und Arylhalogeniden darstellt, um Alkyl-CF3 und Aryl-CF3 in hohen Mengen zu gewinnen. In beiden Fällen zeigen diese Reaktionen einen breiten Substratumfang bei guter funktionaler Gruppentoleranz. Genauer gesagt konnte eine Vielzahl der 5- und 6-gliedrigen Heteroaryl-Halogenide unter milden Bedingungen sofort in die entsprechenden Trifluormethylheteroarene umgewandelt werden. Zur Verwendung in Verbindung mit dMesSCF3 (901466) und Ir-Photokatalysator (902217 oder 902225).
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| description ≥95% | description 98% | description - | description 97% |
| assay ≥95% | assay 98% | assay - | assay 97% |
| reaction suitability reaction type: C-C Bond Formation | reaction suitability reaction type: C-C Bond Formation | reaction suitability reagent type: reductant | reaction suitability reagent type: protection reagent, reactivity: alcohol reactive |
| density 0.859 g/mL | density 0.98 g/mL at 25 °C (lit.) | density 0.887 g/mL at 25 °C | density - |
| form liquid | form liquid | form liquid | form solid |
| refractive index n/D 1.496 | refractive index n20/D 1.382 (lit.) | refractive index n20/D 1.526 | refractive index - |
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
Was ist los?
WGK 3
Flammpunkt (°F)
200.3 °F
Flammpunkt (°C)
93.5 °C
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?