Merck
85702
Sigma-Aldrich
Stearinsäureamid
technical, ~90% (GC)
Synonym(e):
Amid C18
About This Item
Lineare Formel:
CH3(CH2)16CONH2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
283.49
Beilstein:
909006
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
Qualität
technical
Assay
~90% (GC)
bp
250-251 °C/12 mmHg (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
98-102 °C (lit.)
SMILES String
CCCCCCCCCCCCCCCCCC(N)=O
InChI
1S/C18H37NO/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18(19)20/h2-17H2,1H3,(H2,19,20)
InChIKey
LYRFLYHAGKPMFH-UHFFFAOYSA-N
Sonstige Hinweise
This product has been replaced by O601-ALDRICH | Octadecanamide technical grade, 85%
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)