Merck
83175
Sigma-Aldrich
L-Pyroglutaminsäure-ethylester
puriss., ≥98.5% (sum of enantiomers, HPLC)
Synonym(e):
(S)-5-Oxo-prolin-ethylester
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C7H11NO3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
157.17
Beilstein:
82621
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352200
PubChem Substanz-ID:
Qualität
puriss.
Assay
≥98.5% (sum of enantiomers, HPLC)
Optische Aktivität
[α]20/D +3.5±0.5°, c = 10% in ethanol
Optische Reinheit
enantiomeric ratio: ≥99:1 (GC)
mp (Schmelzpunkt)
54-56 °C
Anwendung(en)
peptide synthesis
SMILES String
CCOC(=O)[C@@H]1CCC(=O)N1
InChI
1S/C7H11NO3/c1-2-11-7(10)5-3-4-6(9)8-5/h5H,2-4H2,1H3,(H,8,9)/t5-/m0/s1
InChIKey
QYJOOVQLTTVTJY-YFKPBYRVSA-N
Ersetzt durch
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
235.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
113 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)