Wichtige Dokumente
81330
Poly(methylhydrosiloxan)
viscosity 15-40 mPa.s (20 °C)
Synonym(e):
Methylhydrogensiloxan, polymer, PMHS
Empfohlene Produkte
Form
liquid
Qualitätsniveau
Brechungsindex
n20/D 1.398
Viskosität
15-40 mPa.s(20 °C)
Dichte
1.006 g/mL at 25 °C (lit.)
Sonstige Hinweise
Reducing agent
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
399.2 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
204 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Synthesis, 981-981 (1982)
The Journal of Organic Chemistry, 51, 734-734 (1986)