Fortfahren mit
482196
Poly(dimethylsiloxan-co-methylhydrosiloxan), trimethylsilylterminiert
average Mn ~950, methylhydrosiloxane 50 mol %
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
50 mL
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 156,00
Über diesen Artikel
CAS-Nummer:
UNSPSC Code:
12162002
NACRES:
NA.23
MDL number:
€ 156,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
mol wt
average Mn ~950
Quality Segment
composition
methylhydrosiloxane, 50 mol %
refractive index
n20/D 1.401
viscosity
12 cSt(lit.)
bp
>93 °C (lit.)
density
0.99 g/mL at 25 °C
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
482374480320482382
description
average Mn ~950, methylhydrosiloxane 50 mol %
description
average Mn ~13,000, methylhydrosiloxane 3-4 mol %
description
viscosity 75 cSt (lit.)
description
average Mn ~390
viscosity
12 cSt(lit.)
viscosity
~260 cSt(lit.)
viscosity
75 cSt(lit.)
viscosity
~3 cSt(lit.)
refractive index
n20/D 1.401
refractive index
n20/D 1.405
refractive index
n20/D 1.451
refractive index
n20/D 1.391 (lit.)
density
0.99 g/mL at 25 °C
density
0.97 g/mL at 25 °C
density
1.06 g/mL at 25 °C
density
0.85 g/mL at 25 °C (lit.)
mol wt
average Mn ~950
mol wt
average Mn ~13,000
mol wt
-
mol wt
average Mn ~390
bp
>93 °C (lit.)
bp
>93 °C (lit.)
bp
-
bp
>177 °C (lit.)
composition
methylhydrosiloxane, 50 mol %
composition
methylhydrosiloxane, 3-4 mol %
composition
-
composition
-
Still not finding the right product?
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
150.1 °F - closed cup
flash_point_c
65.6 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Questions
  1. Is product 482196 a random copolymer or a block copolymer?
    1 answer
    1. Product 482196 is a random co-polymer.