Über diesen Artikel
Lineare Formel:
C6H5NCS
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
135.19
NACRES:
NA.21
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
EC Number:
203-138-1
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
471392
Assay:
99%
Form:
liquid
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenProduktname
Phenylisothiocyanat, 99%, for protein sequencing
type
for protein sequencing
Quality Segment
assay
99%
form
liquid
refractive index
n
bp
218 °C (lit.), 221 °C
mp
−21 °C (lit.)
solubility
water: insoluble
density
1.132 g/mL at 20 °C (lit.)
functional group
isothiocyanate
storage temp.
2-8°C
SMILES string
S=C=Nc1ccccc1
InChI
1S/C7H5NS/c9-6-8-7-4-2-1-3-5-7/h1-5H
InChI key
QKFJKGMPGYROCL-UHFFFAOYSA-N
Application
Used for derivatizing N-terminal amino acids of proteins for automated sequential analysis. Synthon for dithiadiazafulvalenes.
Derivatisierungsreagens für primäre und sekundäre Amine. Wird gebraucht für die Peptidsequenzierung mittels Edman Abbau und für die Aminosäuren-Analyse mittels HPLC
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Phenylisothiocyanat
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral - Resp. Sens. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
Lagerklasse
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
wgk
WGK 3
flash_point_f
190.4 °F - closed cup
flash_point_c
88 °C - closed cup
ppe
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?