Größe auswählen
| Größe/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
2.5 L | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 54,30 |
Über diesen Artikel
grade
purum p.a.
Quality Segment
form
liquid
impurities
≤0.1% aromatic compounds (as benzene) (UV)
refractive index
n20/D 1.420
density
0.75 g/mL at 20 °C
suitability
suitable for microscopy
Application
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| description purum p.a., suitable for microscopy | description anhydrous, 97% | description ReagentPlus®, 99% | description analytical standard |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| density 0.75 g/mL at 20 °C | density 0.879 g/mL at 20 °C (lit.) | density 0.861 g/mL at 20 °C (lit.) | density 0.879 g/mL at 20 °C (lit.) |
| form liquid | form liquid | form liquid | form - |
| refractive index n20/D 1.420 | refractive index n20/D 1.505 (lit.) | refractive index n20/D 1.495 (lit.) | refractive index n20/D 1.505 |
| grade purum p.a. | grade anhydrous | grade - | grade analytical standard |
| impurities ≤0.1% aromatic compounds (as benzene) (UV) | impurities <0.003% water, <0.005% water (100 mL pkg) | impurities - | impurities - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Xylol-Ersatz
Signalwort
Danger
Gefahrencodes
Sicherheitshinweise
Hazard Classifications
Asp. Tox. 1 - Carc. 1B - Flam. Liq. 2 - Muta. 1B - Skin Irrit. 2
Lagerklasse
3 - Flammable liquids
Was ist los?
WGK 3
Flammpunkt (°F)
<-40.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
< -40 °C - closed cup
PSA (Persönliche Schutzausrüstung)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
71-43-2
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?