Fortfahren mit
78118BC
MVP ICON® Protective Case
for use with MVP ICON® instrument
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
1 ea
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 52,50
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
41116500
NACRES:
NA.28
Manufacturer/tradename:
MVP ICON®
€ 52,50
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
​
Weitere Informationen anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
product line
MVP ICON®
manufacturer/tradename
MVP ICON®
application(s)
food and beverages
compatibility
for use with MVP ICON® instrument
storage temp.
room temp
Legal Information
MVP ICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
78081BC78080BC78320BC
description
for use with MVP ICON® instrument
description
for use with MVP ICON® instrument
description
for use with MVP ICON® instrument
description
for use with MVP ICON® (78300BC)
manufacturer/tradename
MVP ICON®
manufacturer/tradename
MVP ICON®
manufacturer/tradename
MVP ICON®
manufacturer/tradename
MVP ICON®
compatibility
for use with MVP ICON® instrument
compatibility
for use with MVP ICON® instrument
compatibility
for use with MVP ICON® instrument
compatibility
for use with MVP ICON® (78300BC)
product line
MVP ICON®
product line
MVP ICON®
product line
MVP ICON®
product line
MVP ICON®
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
application(s)
food and beverages
application(s)
food and beverages
application(s)
food and beverages
application(s)
food and beverages
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)