Merck
75230
Sigma-Aldrich
4-Methylumbelliferyl-Heptanoat
for fluorescence, ≥98.0% (TLC)
Synonym(e):
4-Methylumbelliferyl-heptanoat, 4-Methylumbelliferyl-oenanthat
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C17H20O4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
288.34
Beilstein:
1256801
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352200
Qualität
for fluorescence
Assay
≥98.0% (TLC)
mp (Schmelzpunkt)
41-42 °C (lit.)
Löslichkeit
DMF: soluble
alcohols: soluble
Fluoreszenz
λex 365 nm; λem 445 nm in 0.1 M Tris pH 8.0 (lipase)
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
CCCCCCC(=O)Oc1ccc2C(C)=CC(=O)Oc2c1
InChI
1S/C17H20O4/c1-3-4-5-6-7-16(18)20-13-8-9-14-12(2)10-17(19)21-15(14)11-13/h8-11H,3-7H2,1-2H3
InChIKey
FFNBFZWIBOIPIV-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
geeignet als fluorogenes Substrat für Lipasen
Sonstige Hinweise
Fluorogenic substrate for lipase
Ersetzt durch
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Fluorometric substrate for sulfatase and lipase.
G G Guilbault et al.
Analytical chemistry, 41(14), 2006-2009 (1969-12-01)