Fortfahren mit
74346
Phenylbrenztraubensäure
analytical standard
Synonym(e):
2-Oxo-3-phenylpropansäure, 2-Oxo-3-phenylpropionsäure
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
100 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 179,00
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
C6H5CH2COCOOH
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
164.16
EC Number:
205-847-1
UNSPSC Code:
12352106
NACRES:
NA.24
Beilstein/REAXYS Number:
2207312
MDL number:
€ 179,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
grade
analytical standard
Quality Segment
assay
≥97.0% (HPLC), 97.0-103.0% (T)
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
mp
150-154 °C (lit.)
application(s)
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
format
neat
storage temp.
−20°C
SMILES string
OC(=O)C(=O)Cc1ccccc1
InChI
1S/C9H8O3/c10-8(9(11)12)6-7-4-2-1-3-5-7/h1-5H,6H2,(H,11,12)
InChI key
BTNMPGBKDVTSJY-UHFFFAOYSA-N
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
40541286958P8001
description
analytical standard
description
certified reference material, TraceCERT®, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
description
98%
description
powder
grade
analytical standard
grade
certified reference material, TraceCERT®
grade
-
grade
-
application(s)
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
application(s)
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
application(s)
-
application(s)
-
format
neat
format
neat
format
-
format
-
storage temp.
−20°C
storage temp.
15-25°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
assay
≥97.0% (HPLC), 97.0-103.0% (T)
assay
-
assay
98%
assay
-
Quality Level
100
Quality Level
300
Quality Level
200
Quality Level
200
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Phenylbrenztraubensäure
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)