74294
Chlorethan
≥99.8%
Synonym(e):
Ethylchlorid
About This Item
Empfohlene Produkte
Dampfdichte
2.22 (vs air)
Dampfdruck
19.2 psi ( 20 °C)
Assay
≥99.8%
Verunreinigungen
≤0.02% water
bp
12.3 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
−139 °C (lit.)
Dichte
0.921 g/mL at 0-4 °C (lit.)
SMILES String
CCCl
InChI
1S/C2H5Cl/c1-2-3/h2H2,1H3
InChIKey
HRYZWHHZPQKTII-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
- pyrido[1,2-a]pyrimidinone derivatives
- 2H-perovskite compound [Me3NCH2CH3]CdCl3
- benzo[cd]indol-2(1H)-ones derivatives as potent BRD4 inhibitors
Verpackung
Ersetzt durch
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)