Wichtige Dokumente
71022ATMBC
Assurance® GDS Salmonella HET Tq Kit for Automation
suitable for PCR testing in Food and Beverages applications
Empfohlene Produkte
Produktbezeichnung
GDS Salmonella HET Tq Automation Kit, BioControl, Molecular based PCR test for the detection of Salmonellla spp., Salmonella Heidelberg, Salmonella Enteritidis, and Salmonella typhimurium in raw poultry and environmental samples
Agentur
PCR, Immunomagnetic Separation (IMS)
AOAC® (PTM)
Qualitätsniveau
Haltbarkeit
6‑12 mo.
Verpackung
pkg of 576 tests
Hersteller/Markenname
Assurance GDS®
BioControl Systems 71022-576ATM
Methode(n)
PCR: suitable
Anwendung(en)
food and beverages
pathogen testing
Kompatibilität
BioControl GDS
for use with GDS Rotor-Gene
Lagertemp.
2-8°C
Eignung
Bacillus cereus (NHE)
Salmonella spp.
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Komponenten
- Salmonella HET Amplification Tubes Tq (0.2 mL)
- Salmonella HET Concentration Reagent
The following are also necessary and should be ordered separately:
- 61031BC Wash Solution Kit
- 34724BC Resuspension Buffer Tq
Testmethode
Rechtliche Hinweise
Erforderlich, aber nicht bereitgestellt
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)