Merck
70961
Supelco
TOC-Standard
according to ISO/CEN EN1484, 100 mg/L±5 mg/L
Synonym(e):
Gesamtes organisches Kohlenstoffreferenzmaterial
Größe auswählen
250 ML
€ 116,00
500 ML
€ 221,00
€ 116,00
Voraussichtliches Versanddatum25. Mai 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
250 ML
€ 116,00
500 ML
€ 221,00
About This Item
UNSPSC-Code:
41116107
NACRES:
NA.24
€ 116,00
Voraussichtliches Versanddatum25. Mai 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Qualität
analytical standard
stabilized
Qualitätsniveau
Agentur
according to ISO/CEN EN1484
Haltbarkeit
limited shelf life, expiry date on the label
Konzentration
100 mg/L±5 mg/L
Methode(n)
TOC: suitable
Eignung
in accordance for application
Anwendung(en)
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
Format
single component solution
Lagertemp.
2-8°C
Allgemeine Beschreibung
Der gesamte organische Kohlenstoff (TOC) ist eine Kennzahl für die Gesamtmenge von Kohlenstoff in einer organischen Verbindung. Es handelt sich dabei um einen kritischen Parameter zum Beurteilen der Wasserqualität auf eine mögliche organische Kontamination.
Anwendung
Dieser Analysestandard ist für die Kalibrierung und Validierung von Analyseinstrumenten zum Messen des gesamten organischen Kohlenstoffs (TOC) in Trinkwasser, Grundwasser, Oberflächenwasser, Meerwasser und Abwasser in Übereinstimmung mit ISO/CEN EN 1484 vorgesehen.
Der TOC-Standard kann für die Analyse von organischen Stoffen verwendet werden, wodurch die Wasserqualität durch ein UV/VIS-Spektrophotometrieverfahren bestimmt wird.[1]
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
nwg
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Helene Baribeau, AWWA Research Foundation
Formation and Decay of Disinfection By-products in the Distribution System (2006)