Wichtige Dokumente
70158
(−)-Myrtenol
analytical standard
Synonym(e):
(1R)-2-Pinen-10-ol, (1R)-6,6-Dimethyl-bicyclo[3.1.1]hept-2-en-2-methanol
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
analytical standard
Qualitätsniveau
Assay
≥98.5% (sum of enantiomers, GC)
Optische Aktivität
[α]/D -56±1°, c = 1 in chloroform
Haltbarkeit
limited shelf life, expiry date on the label
Methode(n)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Brechungsindex
n20/D 1.496
bp
220-222 °C (lit.)
Dichte
0.981 g/mL at 20 °C (lit.)
Anwendung(en)
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
Format
neat
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
CC1(C)[C@H]2CC=C(CO)[C@@H]1C2
InChI
1S/C10H16O/c1-10(2)8-4-3-7(6-11)9(10)5-8/h3,8-9,11H,4-6H2,1-2H3/t8-,9-/m0/s1
InChIKey
RXBQNMWIQKOSCS-IUCAKERBSA-N
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
154.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
68 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)