Wichtige Dokumente
70049
Myrcen
technical, ~90% (GC)
Synonym(e):
β-Myrcen, 7-Methyl-3-methylen-1,6-octadien
About This Item
Empfohlene Produkte
Dampfdichte
4.7 (vs air)
Dampfdruck
~7 mmHg ( 20 °C)
Qualität
technical
Assay
~90% (GC)
Brechungsindex
n20/D 1.469 (lit.)
n20/D 1.469
bp
167 °C (lit.)
Dichte
0.791 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
C\C(C)=C/CCC(=C)C=C
InChI
1S/C10H16/c1-5-10(4)8-6-7-9(2)3/h5,7H,1,4,6,8H2,2-3H3
InChIKey
UAHWPYUMFXYFJY-UHFFFAOYSA-N
Ersetzt durch
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Asp. Tox. 1 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
111.2 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
44 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)