Wichtige Dokumente
68203
Ethylnikotinat
analytical standard
Synonym(e):
Ethyl-nicotinat
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
analytical standard
Qualitätsniveau
Assay
≥99.0% (GC)
Haltbarkeit
limited shelf life, expiry date on the label
Methode(n)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Brechungsindex
n20/D 1.502-1.506
n20/D 1.504 (lit.)
bp
223-224 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
8-10 °C (lit.)
Dichte
1.107 g/mL at 25 °C (lit.)
Anwendung(en)
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
Format
neat
SMILES String
CCOC(=O)c1cccnc1
InChI
1S/C8H9NO2/c1-2-11-8(10)7-4-3-5-9-6-7/h3-6H,2H2,1H3
InChIKey
XBLVHTDFJBKJLG-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
199.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
93 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)