Fortfahren mit
E40609
Ethylnikotinat
99%
Synonym(e):
Ethyl-nicotinat
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
100 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 62,60
500 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 108,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C8H9NO2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
151.16
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
210-370-7
Beilstein/REAXYS Number:
122937
MDL number:
Assay:
99%
Form:
liquid
€ 62,60
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
99%
form
liquid
refractive index
n20/D 1.504 (lit.)
bp
223-224 °C (lit.)
mp
8-10 °C (lit.)
density
1.107 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CCOC(=O)c1cccnc1
InChI
1S/C8H9NO2/c1-2-11-8(10)7-4-3-5-9-6-7/h3-6H,2H2,1H3
InChI key
XBLVHTDFJBKJLG-UHFFFAOYSA-N
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
E1290772351E50000
description
99%
description
≥99%
description
≥98.0% (GC)
description
99%
assay
99%
assay
≥99%
assay
≥98.0% (GC)
assay
99%
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
200
refractive index
n20/D 1.504 (lit.)
refractive index
n20/D 1.504 (lit.)
refractive index
n20/D 1.570
refractive index
n20/D 1.307 (lit.)
bp
223-224 °C (lit.)
bp
212 °C (lit.)
bp
177 °C/8 mmHg (lit.)
bp
60-62 °C (lit.)
form
liquid
form
liquid
form
liquid
form
liquid
density
1.107 g/mL at 25 °C (lit.)
density
1.045 g/mL at 25 °C (lit.)
density
-
density
1.194 g/mL at 25 °C (lit.)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Ethylnikotinat
pictograms
CorrosionExclamation mark
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Lagerklasse
8A - Combustible corrosive hazardous materials
wgk
WGK 3
flash_point_f
199.4 °F - closed cup
flash_point_c
93 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)