Wichtige Dokumente
67575
4-Chlorbenzylchlorid
analytical standard
Synonym(e):
α,4-Dichlortoluol, (4-Chlorphenyl)-methylchlorid, 1-Chlor-4-(chlormethyl)-benzol, NSC 34032
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
analytical standard
Qualitätsniveau
Assay
≥97.0% (GC)
Haltbarkeit
limited shelf life, expiry date on the label
Methode(n)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
bp
216-222 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
27-29 °C (lit.)
Anwendung(en)
environmental
pharmaceutical
Format
neat
SMILES String
ClCc1ccc(Cl)cc1
InChI
1S/C7H6Cl2/c8-5-6-1-3-7(9)4-2-6/h1-4H,5H2
InChIKey
JQZAEUFPPSRDOP-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Skin Sens. 1
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
226.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
108 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)