63765
3-Mercapto-1-propansulfonsäure Natriumsalz
technical, ~80% (RT)
Synonym(e):
MPS, Natrium-3-mercapto-1-propansulfonat
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
technical
Qualitätsniveau
Assay
~80% (RT)
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
~220 °C (dec.) (lit.)
SMILES String
[Na+].[O-]S(=O)(=O)CCCS
InChI
1S/C3H8O3S2.Na/c4-8(5,6)3-1-2-7;/h7H,1-3H2,(H,4,5,6);/q;+1/p-1
InChIKey
FRTIVUOKBXDGPD-UHFFFAOYSA-M
Anwendung
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
159.8 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
71 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?