Ansicht ändern
| Ihnen/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
10 mL | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 103,00 |
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
CH3(CH2CH=CH)3(CH2)7COOCH3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
292.46
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
206-102-3
Beilstein/REAXYS Number:
1728194
MDL number:
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltengrade
technical
Quality Segment
assay
70-80% (GC)
form
liquid
refractive index
n20/D 1.470
bp
182 °C/3 mmHg (lit.)
density
0.895 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
ester
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CC\C=C/C\C=C/C\C=C/CCCCCCCC(=O)OC
InChI
1S/C19H32O2/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19(20)21-2/h4-5,7-8,10-11H,3,6,9,12-18H2,1-2H3/b5-4-,8-7-,11-10-
InChI key
DVWSXZIHSUZZKJ-YSTUJMKBSA-N
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| assay 70-80% (GC) | assay ≥99% (GC) | assay ~70% (GC) | assay ≥98% |
| functional group ester | functional group ester | functional group - | functional group ester |
| grade technical | grade - | grade - | grade - |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. −20°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. −20°C |
| form liquid | form liquid | form - | form liquid |
| Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 100 |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Methyl-Linolenat
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
235.4 °F - closed cup
flash_point_c
113.0 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?