Merck
62047
Supelco
Furfuryl-methylether
analytical standard
Synonym(e):
2-(Methoxymethyl)-furan, 2-(Methoxymethyl)-furan // NSC 35554 // 2-Furylmethyl-methylether // Methyl-furfurylether, 2-Furylmethyl-methylether, NSC 35554
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C6H8O2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
112.13
Beilstein:
383598
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
41116107
Qualität
analytical standard
Qualitätsniveau
Assay
≥95.0% (GC)
Haltbarkeit
limited shelf life, expiry date on the label
Anwendung(en)
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
Lagertemp.
2-8°C
InChI
1S/C6H8O2/c1-7-5-6-3-2-4-8-6/h2-4H,5H2,1H3
InChIKey
GANSPRKOWQQXPE-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)