Wichtige Dokumente
570753
Dibenzo[f,h]chinolin
Synonym(e):
1-Aza-triphenylen
Alle Fotos(1)
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C17H11N
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
229.28
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12171500
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.47
Empfohlene Produkte
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
184.0-185.9 °C (lit.)
λmax
257 nm in chloroform
Anwendung(en)
hematology
histology
Lagertemp.
room temp
SMILES String
c1ccc2c(c1)c3ccccc3c4ncccc24
InChI
1S/C17H11N/c1-2-7-14-12(6-1)13-8-3-4-9-15(13)17-16(14)10-5-11-18-17/h1-11H
InChIKey
RIYPENPUNLHEBK-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
Wird zur Herstellung von im Nah-Infrarot-Bereich lumineszierenden Metall (Yb3+, Nd3+, Er3+)-Azatriphenylen-Komplexen eingesetzt.
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?