Wichtige Dokumente
55264
Ibuprofen-d3
analytical standard
Synonym(e):
α-Methyl-d3-4-(isobutyl)-phenylessigsäure
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
analytical standard
Qualitätsniveau
Isotopenreinheit
95 atom % D
Assay
≥98.0% (HPLC)
Haltbarkeit
limited shelf life, expiry date on the label
Methode(n)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Anwendung(en)
environmental
forensics and toxicology
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Massenverschiebung
M+3
SMILES String
[2H]C([2H])([2H])C(C(O)=O)c1ccc(CC(C)C)cc1
InChI
1S/C13H18O2/c1-9(2)8-11-4-6-12(7-5-11)10(3)13(14)15/h4-7,9-10H,8H2,1-3H3,(H,14,15)/i3D3
InChIKey
HEFNNWSXXWATRW-HPRDVNIFSA-N
Anwendung
Ersatzteil
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Chromatograms
application for HPLCsuitable for GCActive Filters