Merck
53183
Metformin-(dimethyl-d6) -hydrochlorid
analytical standard
Synonym(e):
1,1-Di-(methyl-d3)-biguanid -hydrochlorid, [2H6]-Metformin -hydrochlorid
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
5 MG
€ 471,00
€ 471,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C4D6H5N5 · HCl
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
171.66
NACRES:
NA.24
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
41116107
MDL number:
Fortfahren mit
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
grade
analytical standard
Quality Level
assay
≥95.0% (HPLC)
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
application(s)
forensics and toxicology
veterinary
format
neat
storage temp.
2-8°C
SMILES string
NC(NC(N(C([2H])([2H])[2H])C([2H])([2H])[2H])=N)=N.Cl
InChI
1S/C4H11N5.ClH/c1-9(2)4(7)8-3(5)6;/h1-2H3,(H5,5,6,7,8);1H/i1D3,2D3;
InChI key
OETHQSJEHLVLGH-TXHXQZCNSA-N
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 2
Dieser Artikel
73483
application(s)
forensics and toxicology
veterinary
application(s)
forensics and toxicology
pharmaceutical
veterinary
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
grade
analytical standard
grade
analytical standard
format
neat
format
neat
assay
≥95.0% (HPLC)
assay
≥96.5% (HPLC)
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
Application
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Analysis Note
Identification (LC-MS): identity conforms
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kiran Chaudhari et al.
PloS one, 15(6), e0234571-e0234571 (2020-06-12)
Metformin, an anti-diabetes drug, has been recently emerging as a potential "anti-aging" intervention based on its reported beneficial actions against aging in preclinical studies. Nonetheless, very few metformin studies using mice have determined metformin concentrations and many effects of metformin
Global Trade Item Number
SKUGTIN
53183-5MG04061832558844