Merck
50987
Supelco
Mesamoll®
Selectophore
Synonym(e):
Alkylsulfonsäuren-phenylester
About This Item
CAS-Nummer:
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
26111700
NACRES:
NB.61
Beschreibung
for ion-selective electrodes
Qualitätsniveau
Produktlinie
Selectophore
Form
liquid
Verunreinigungen
≤0.1% water
Farbe
APHA: ≤350
Brechungsindex
n20/D 1.500
Viskosität
110-140 mPa.s
Verseifungszahl
≤200
Allgemeine Beschreibung
Mesamoll is an alkyl sulfonate plasticizer. Owing to its alkali resistance nature, it is widely used in membranes and sealants in the construction industry.
Visit our Sensor Applications portal to learn more.
Anwendung
Gute Kompatibilität mit einer Vielzahl von Polymeren wie Polyurethan (PU), Polyvinylchlorid (PVC), Naturkautschuk (NK), Styrol-Butadien-Kautschuk (SBK), Mischungen aus Styrol-Butadien-Kautschuk und Butadien-Kautschuk (SBK/BK), Isobutylen-Isopren-Kautschuk (IIK), Acrylnitril-Butadien-Kautschuk (NBK) und Chloropren-Kautschuk (CK).
Physikalische Eigenschaften
Gute dielektrische Eigenschaften.
Rechtliche Hinweise
Mesamoll is a registered trademark of Lanxess Deutschland GmbH
Selectophore is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
410.0 - 464.0 °F - open cup
Flammpunkt (°C)
210 - 240 °C - open cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Plastics Additives
Science, 208-208 (2005)
Plasticizers for liquid polymeric membranes of ion-selective chemical sensors
Eugster, R., et al.
Analytica Chimica Acta, 289(1), 1-13 (1994)
Plastics Additives: A Rapra Market Report. Geoffrey Pritchard
Science, 208-208 (2005)
O Dinten et al.
Analytical chemistry, 63(6), 596-603 (1991-03-15)
On the basis of previously reported correlations between the lipophilicity of membrane components, their partition coefficient between the membrane and the sample, and the lifetime of corresponding neutral-carrier-based sensors, the lipophilicities of ionophores and plasticizers in analytically relevant ion-selective electrodes