160415
3-(2-Pyridyl)-5,6-diphenyl-1,2,4-triazin
≥99%
Synonym(e):
5,6-Diphenyl-3-(2-pyridyl)-1,2,4-triazin, PDT
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
≥99%
mp (Schmelzpunkt)
191-193 °C (lit.)
SMILES String
c1ccc(cc1)-c2nnc(nc2-c3ccccc3)-c4ccccn4
InChI
1S/C20H14N4/c1-3-9-15(10-4-1)18-19(16-11-5-2-6-12-16)23-24-20(22-18)17-13-7-8-14-21-17/h1-14H
InChIKey
OTMYLOBWDNFTLO-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves