Fortfahren mit
50738
GN Anreicherungsbouillon
suitable for microbiology, NutriSelect® Plus
Synonym(e):
Gram-negative-Bouillon
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
500 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 129,00
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.74
UNSPSC Code:
41171607
€ 129,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
Quality Segment
composition
dipotassium hydrogen phosphate, 4 g/L , D(+)-glucose, 1 g/L , D-mannitol, 2 g/L , mixed peptone, 20 g/L , potassium dihydrogen phosphate, 1.5 g/L , sodium chloride, 5 g/L , sodium citrate, 5 g/L , sodium deoxycholate, 0.5 g/L
manufacturer/tradename
NutriSelect® Plus
final pH
7.0±0.2 (37 °C)
application(s)
microbiology
Application
Zur selektiven Kultivierung von gram-negativen Darmbakterien besonders shigellae aus allen möglichen Materialien, gemäss Hajna (1955). Empfohlen durch das "Schweizerisches Lebensmittelbuch" 5. Aufl., Kapitel 56A.
Other Notes
Comparison of selective media for coliphage assay in sewage effluent and lake water[1]
We offer two media types: the superior granulated GranuCult® and the cost-efficient powdered NutriSelect® culture media, depending on your needs.
The designations basic, plus, or prime are added to indicate the quality control level, from basic quality control to standard QC plus to prime for full regulatory compliance.
Legal Information
GRANUCULT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
NutriSelect is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
1.105491.096281.05394
application(s)
microbiology
application(s)
food and beverages
microbiology
application(s)
food and beverages
microbiology
pathogen testing
application(s)
food and beverages
microbiology
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
shelf life
-
shelf life
-
shelf life
-
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
manufacturer/tradename
NutriSelect® Plus
manufacturer/tradename
GranuCult® plus
manufacturer/tradename
GranuCult®
manufacturer/tradename
GranuCult® prime
composition
dipotassium hydrogen phosphate, 4 g/L , D-mannitol, 2 g/L , potassium dihydrogen phosphate, 1.5 g/L , sodium citrate, 5 g/L , D(+)-glucose, 1 g/L , sodium chloride, 5 g/L , mixed peptone, 20 g/L
composition
-
composition
-
composition
-
final pH
7.0±0.2 (37 °C)
final pH
-
final pH
-
final pH
-
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)