Fortfahren mit
46702
Pyrantelpamoat
VETRANAL®, analytical standard
Synonym(e):
1-Methyl-2-(2-[2-thienyl]-ethenyl)-1,4,5,6-tetrahydropyrimidin Verbindung mit 4,4′-Methylenbis-(3-hydroxy-2-naphthoesäure), Pyrantel-embonat
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
250 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 61,80
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
C11H14N2S · C23H16O6
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
594.68
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.24
PubChem Substance ID:
EC Number:
244-837-1
Beilstein/REAXYS Number:
9034755
MDL number:
€ 61,80
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
grade
analytical standard
Quality Level
product line
VETRANAL®
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
application(s)
clinical testing
format
neat
SMILES string
CN1CCCN=C1\C=C\c2cccs2.OC(=O)c3cc4ccccc4c(Cc5c(O)c(cc6ccccc56)C(O)=O)c3O
InChI
1S/C23H16O6.C11H14N2S/c24-20-16(14-7-3-1-5-12(14)9-18(20)22(26)27)11-17-15-8-4-2-6-13(15)10-19(21(17)25)23(28)29;1-13-8-3-7-12-11(13)6-5-10-4-2-9-14-10/h1-10,24-25H,11H2,(H,26,27)(H,28,29);2,4-6,9H,3,7-8H2,1H3/b;6-5+
InChI key
AQXXZDYPVDOQEE-MXDQRGINSA-N
Verwandte Kategorien
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
1584003PHR2080Y0000402
application(s)
clinical testing
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
pharmaceutical small molecule
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
technique(s)
-
technique(s)
-
technique(s)
-
format
neat
format
neat
format
neat
format
neat
Quality Level
200
Quality Level
-
Quality Level
300
Quality Level
-
grade
analytical standard
grade
pharmaceutical primary standard
grade
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
grade
pharmaceutical primary standard
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
shelf life
-
shelf life
-
shelf life
-
General description
Chemical structure: tetrahydropyrimidine
Application
Pyrantel pamoate may be used as a reference standard in the determination of pyrantel pamoate in dog plasma and veterinary tablets using high performance liquid chromatography (HPLC) and mid-infrared spectroscopy (IR), respectively.
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Legal Information
VETRANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Chemometric quality inspection control of pyrantel pamoate, febantel and praziquantel in veterinary tablets by mid infrared spectroscopy.
Piantavini S M, et al.
Spectrochimica Acta. Part A, Molecular and Biomolecular Spectroscopy, 125, 396-403 (2014)
Determination of fenbendazole, praziquantel and pyrantel pamoate in dog plasma by high-performance liquid chromatography.
Morovjan G, et al.
Journal of Chromatography A, 797(1-2), 237-244 (1998)
Yutong Chen et al.
International journal of oncology, 55(1), 142-156 (2019-05-23)
Matrix metalloproteinase‑1 (MMP1) participates in the metastasis of pancreatic cancer, and its expression can be regulated by endogenous microRNAs (miRs/miRNAs) and exogenous inflammatory factors. Whether miRNAs that potentially modulate MMP1 expression can also attenuate the pro‑metastatic effects of its inducer
Moema A Hausen et al.
Parasitology international, 60(1), 54-58 (2010-10-16)
Giardia lamblia is a pathogenic protozoan presenting as the main characteristic, the trophozoite capacity to adhere in host intestinal epithelium, infecting mammals, including humans. The clinical treatment of this disease is based on metronidazole (Mz) that acts as an alternative
Education and imaging. Gastrointestinal: ascariasis.
A Suzuki et al.
Journal of gastroenterology and hepatology, 23(11), 1770-1770 (2009-01-06)
Global Trade Item Number
SKUGTIN
46702-250MG04061832357997