Merck
458600-M
Sigma-Aldrich
Ethanol (denatured)
UK IDA standard
Synonym(e):
Ethylalkohol
About This Item
Lineare Formel:
CH3CH2OH
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
46.07
Beilstein:
1718733
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
15101802
PubChem Substanz-ID:
Qualität:
denatured
bp:
78 °C (lit.)
Dampfdruck:
44.6 mmHg ( 20 °C)
Produktbezeichnung
Ethanol, denatured, (UK IDA standard)
Qualität
denatured
Dampfdichte
1.59 (vs air)
Dampfdruck
44.6 mmHg ( 20 °C)
Beschreibung
Source: fermented
Form
liquid
Selbstzündungstemp.
683 °F
Expl.-Gr.
19 %, 60 °F
Verfügbarkeit
not available in Switzerland
Brechungsindex
n20/D 1.3600 (lit.)
bp
78 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
−114 °C (lit.)
Format
neat
SMILES String
CCO
InChI
1S/C2H6O/c1-2-3/h3H,2H2,1H3
InChIKey
LFQSCWFLJHTTHZ-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
  • A highly efficient, selective, reversible and ultra-sensitive fluorescence "Turn-ON" chemosensor for aluminium ions by a novel Schiff base.: Demonstrates a novel application of ethanol in the synthesis of a fluorescent chemosensor, contributing to significant advancements in the detection of metal ions, which is crucial for environmental monitoring and industrial applications (Rana et al., 2024).
  • Illustration of the Intrinsic Mechanism of Reconstructed Cu Clusters for Enhanced CO(2) Electroreduction to Ethanol Production with Industrial Current Density.: This study provides insight into the catalytic processes involved in converting CO2 to ethanol, highlighting the pivotal role of ethanol in sustainable energy solutions (Wang G et al., 2024).
  • Br, O-Modified Cu(111) Interface Promotes CO(2) Reduction to Multicarbon Products.: Investigates the electrochemical reduction of CO2 over modified copper surfaces to produce ethanol and other multicarbon products, showcasing the integration of ethanol in chemical engineering and green chemistry (Cao R et al., 2024).
  • Catalytic Upgrading of Acetaldehyde to Acetoin using a Supported N-Heterocyclic Carbene Catalyst.: Discusses the catalytic transformation of acetaldehyde, a key intermediate in ethanol metabolism and industrial processes, to higher-value chemicals, underscoring the role of ethanol in synthetic pathways and industrial chemistry (Vorholt AJ et al., 2024).
Fußnote
1Der Vertrieb und der Einsatz von Ethylalkohol in der Schweiz erfordert eine Lizenz der Eidgenössischen Alkoholverwaltung
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 2
Zielorgane
Eyes,Central nervous system
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
53.6 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
12.0 °C - closed cup
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)