Wichtige Dokumente
45675
Terbacil
PESTANAL®, analytical standard
Synonym(e):
3-tert.-Butyl-5-chlor-6-methyl-uracil
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
analytical standard
Qualitätsniveau
Produktlinie
PESTANAL®
Haltbarkeit
limited shelf life, expiry date on the label
Methode(n)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Anwendung(en)
agriculture
environmental
Format
neat
SMILES String
CC1=C(Cl)C(=O)N(C(=O)N1)C(C)(C)C
InChI
1S/C9H13ClN2O2/c1-5-6(10)7(13)12(8(14)11-5)9(2,3)4/h1-4H3,(H,11,14)
InChIKey
NBQCNZYJJMBDKY-UHFFFAOYSA-N
Rechtliche Hinweise
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)