Fortfahren mit
32060
Tolylfluanid
PESTANAL®, analytical standard
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
250 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 88,10
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C10H13Cl2FN2O2S2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
347.26
EC Number:
211-986-9
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.24
PubChem Substance ID:
MDL number:
Colour Index Number:
45430
Beilstein/REAXYS Number:
2949607
€ 88,10
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
grade
analytical standard
Quality Level
product line
PESTANAL®
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
application(s)
agriculture
environmental
format
neat
SMILES string
CN(C)S(=O)(=O)N(SC(F)(Cl)Cl)c1ccc(C)cc1
InChI
1S/C10H13Cl2FN2O2S2/c1-8-4-6-9(7-5-8)15(18-10(11,12)13)19(16,17)14(2)3/h4-7H,1-3H3
InChI key
HYVWIQDYBVKITD-UHFFFAOYSA-N
General description
Tolylfluanid is a phenylsulfamide fungicide, generally used in fertilizers. It can also be used as an antifouling agent in vessel paints.
Application
Tolylfluanid may be used as a reference standard for the determination of the analyte in nutraceutical formulations using dispersive liquid-liquid microextraction(DLLME) coupled with gas chromatography-mass spectrometry method.
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Legal Information
PESTANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
454333436032007
Imazalil PESTANAL®, analytical standard
Supelco
32007
Imazalil
format
neat
format
neat
format
neat
format
neat
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
grade
analytical standard
grade
analytical standard
grade
analytical standard
grade
analytical standard
product line
PESTANAL®
product line
PESTANAL®
product line
PESTANAL®
product line
PESTANAL®
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Tolylfluanid
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 2 Inhalation - Aquatic Acute 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 1 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Lagerklasse
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Ali Kadar et al.
Journal of chromatography. B, Analytical technologies in the biomedical and life sciences, 1113, 69-76 (2019-03-23)
In this study, an accurate and robust gas chromatography/mass spectrometry method was developed for quantitative analysis of diphenylamine, tolylfluanid, propargite and phosalone in liver fractions. Different injector parameters were optimized by an experimental design technique (central composite design). An optimal
Aurélie Berthet et al.
Toxicology letters, 324, 38-45 (2020-02-18)
Tolylfluanid (TF) is a sensitizing biocide used in antifouling products and wood preservatives. Paint application is associated with skin exposure; however, the importance of this exposure route is uncertain as TF skin permeation rates are lacking in the peer-reviewed scientific
Increase in intracellular Ca2+ level by phenylsulfamide fungicides, tolylfluanid and dichlofluanid, in rat thymic lymphocytes.
Fukunaga E, et al,
Environmental Toxicology and Pharmacology, 40(1), 149- 155 (2015)
Global Trade Item Number
SKUGTIN
32060-250MG04061826702017