Wichtige Dokumente
41019
Schmelzpunktstandard 235-237°C
analytical standard
Synonym(e):
Koffein, 1,3,7-Trimethylxanthin
Empfohlene Produkte
Qualität
analytical standard
Qualitätsniveau
Haltbarkeit
limited shelf life, expiry date on the label
mp (Schmelzpunkt)
234-236.5 °C (lit.)
235-237 °C (±0.3°C)
Anwendung(en)
food and beverages
pharmaceutical
Format
neat
SMILES String
CN1C(=O)N(C)c2ncn(C)c2C1=O
InChI
1S/C8H10N4O2/c1-10-4-9-6-5(10)7(13)12(3)8(14)11(6)2/h4H,1-3H3
InChIKey
RYYVLZVUVIJVGH-UHFFFAOYSA-N
Angaben zum Gen
human ... ADORA1(134) , ADORA2A(135) , ADORA2B(136) , ADORA3(140)
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Leistungsmerkmale und Vorteile
- Melting point calibration standard traceable to primary standards (LGC, London)
- Grade: Analytical Standard
- Standard deviation up to ± 0.3 °C
- Provided with certificates of analysis and safety data sheet
Empfohlene Produkte
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)