Wichtige Dokumente
40721
2-Propanthiol
analytical standard
Synonym(e):
Isopropylmercaptan
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
analytical standard
Qualitätsniveau
Dampfdichte
2.6 (vs air)
Dampfdruck
455 mmHg ( 37.8 °C)
Assay
≥97.0% (GC)
Haltbarkeit
limited shelf life, expiry date on the label
Brechungsindex
n20/D 1.425-1.427
n20/D 1.426 (lit.)
bp
57-60 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
−131 °C (lit.)
Dichte
0.82 g/mL at 25 °C (lit.)
Anwendung(en)
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
Format
neat
SMILES String
CC(C)S
InChI
1S/C3H8S/c1-3(2)4/h3-4H,1-2H3
InChIKey
KJRCEJOSASVSRA-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Sens. 1
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
-23.8 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
-31 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)