Fortfahren mit
39734
Membran-Lactoseglucuronid-Agar
suitable for microbiology, NutriSelect® Plus
Synonym(e):
MLGA, m-Lauryl-sulfat Chromogen Agar
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
88 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 144,00
500 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 569,00
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.85
UNSPSC Code:
41171606
€ 144,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
sterility
non-sterile
Quality Segment
form
powder
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
composition
agar, 10 g/L , X-glucuronide (BCIG), 0.2 g/L , lactose, 30 g/L , peptone, 40 g/L , phenol red, 0.2 g/L , sodium lauryl sulfate, 1.0 g/L , sodium pyruvate, 0.5 g/L , yeast extract, 6 g/L
manufacturer/tradename
NutriSelect® Plus
technique(s)
microbiological culture: suitable
final pH
7.4±0.2 (25 °C)
application(s)
agriculture
bioburden testing
clinical testing
environmental
food and beverages
water monitoring, microbiology
suitability
selective and differential for Enterobacter spp., selective and differential for Escherichia coli, selective and differential for Klebsiella spp., selective and differential for coliforms, selective and differential for enterovirulent E. coli (EEC)
Application
Ein chromogenes Medium zur Differenzierung und Auszählung von Escherichia coli und Coliformen, welches die Membranfiltrationstechnik vereinfacht durch Reduktion der Filtrationsstufen von zwei auf eine. Zusätzlich entfallen weitere Bestätigungsschritte. Dieses Medium wird im Report der Umweltbehörde (UK) beschrieben: ′Methods for Examination of Waters and Associated Material - The Microbiology of Drinking Water (2002) - Part 4 - Methods for the isolation and enumeration of coliform bacteria and Escherichia coli (including E. coli O157:H7)′.
Preparation Note
Suspend 88g in 1 litre of distilled water. Mix well and sterilize by autoclaving at 121°C for 15 minutes. Cool the medium to 50°C and pour into sterile Petri dishes.
Other Notes
We offer two media types: the superior granulated GranuCult® and the cost-efficient powdered NutriSelect® culture media, depending on your needs.
The designations basic, plus, or prime are added to indicate the quality control level, from basic quality control to standard QC plus to prime for full regulatory compliance.
Legal Information
GRANUCULT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
NutriSelect is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
857667672184368
technique(s)
microbiological culture: suitable
technique(s)
microbiological culture: suitable
technique(s)
microbiological culture: suitable
technique(s)
microbiological culture: suitable
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
suitability
selective and differential for Enterobacter spp., selective and differential for Klebsiella spp., selective and differential for enterovirulent E. coli (EEC), selective and differential for Escherichia coli, selective and differential for coliforms
suitability
selective and differential for Escherichia coli, selective and differential for Proteus spp., selective and differential for Salmonella spp., selective for coliforms
suitability
Salmonella spp., enterobacteriaceae, selective and differential for Citrobacter spp., selective and differential for Escherichia coli, selective and differential for Shigella spp., selective and differential for coliforms
suitability
selective and differential for Citrobacter spp., selective and differential for Escherichia coli, selective and differential for Klebsiella spp., selective and differential for Proteus spp., selective and differential for Salmonella spp., selective and differential for Shigella spp., selective and differential for coliforms, selective and differential for enterobacteriaceae
sterility
non-sterile
sterility
non-sterile
sterility
non-sterile
sterility
non-sterile
composition
agar, 10 g/L , lactose, 30 g/L , phenol red, 0.2 g/L , sodium pyruvate, 0.5 g/L , X-glucuronide (BCIG), 0.2 g/L , sodium lauryl sulfate, 1.0 g/L , peptone, 40 g/L , yeast extract, 6 g/L
composition
agar, 15 g/L , casein hydrolysate, 3.7 g/L , di-potassium hydrogen phosphate, 3.3 g/L , lactose, 9.4 g/L , pararosanilin (fuchsin), 0.8 g/L , peptone from meat, 3.7 g/L , potassium hydrogen phosphate, 1 g/L , sodium chloride, 3.7 g/L , sodium deoxycholate, 0.1 g/L , sodium lauryl sulfate, 0.05 g/L , sodium sulfite, 1.6 g/L , tryptose, 7.5 g/L , yeast extract, 1.2 g/L
composition
agar, 18 g/L , ammonium-iron(III) citrate, 0.8 g/L , lactose, 7.5 g/L , L-lysine, 5 g/L , phenol-red, 0.08 g/L , proteose peptone No. 3, 1.6 g/L , sodium chloride, 5 g/L , sodium thiosulfate, 6.8 g/L , sucrose, 7.5 g/L , xylose, 3.75 g/L , yeast extract, 3 g/L
composition
agar, 15.0 g/L , bile salt mixture, 3.825 g/L , brilliant green, 0.0006 g/L , disodium hydrogen phosphate 2 hydrate, 1.0 g/L , ferric citrate, 0.5 g/L , lactose, 11.5 g/L , magnesium sulfate, 0.4 g/L , meat extract, 6.0 g/L , meat peptone, 3.8 g/L , metachrome yellow, 0.47 g/L , methyl blue, 0.25 g/L , neutral red, 0.022 g/L , L-phenylalanine, 5.0 g/L , sodium thiosulfate 5 hydrate, 4.25 g/L , starch (soluble), 0.5 g/L , sucrose, 13.0 g/L , trisodium citrate5.5 hydrate, 9.3 g/L , yeast extract, 3.0 g/L
application(s)
agriculture
bioburden testing
clinical testing
environmental
food and beverages
water monitoring, microbiology
application(s)
agriculture
bioburden testing
environmental
food and beverages
water monitoring, microbiology
application(s)
clinical testing
environmental
food and beverages, microbiology
application(s)
clinical testing
environmental
food and beverages, microbiology
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)