Fortfahren mit
36682
Allylisothiocyanat
PESTANAL®, analytical standard
Synonym(e):
AITC, Allylsenföl
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
1 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 64,10
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
CH2=CHCH2NCS
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
99.15
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.24
PubChem Substance ID:
EC Number:
200-309-2
Beilstein/REAXYS Number:
773748
MDL number:
€ 64,10
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
grade
analytical standard
Quality Level
product line
PESTANAL®
assay
99.7% (GC)
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
refractive index
n20/D 1.529 (lit.)
bp
150 °C (lit.)
mp
−80 °C (lit.)
density
1.013 g/mL at 25 °C (lit.)
application(s)
agriculture
cleaning products
cosmetics
environmental
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
format
neat
SMILES string
C=CCN=C=S
InChI
1S/C4H5NS/c1-2-3-5-4-6/h2H,1,3H2
InChI key
ZOJBYZNEUISWFT-UHFFFAOYSA-N
General description
Allyl isothiocyanate is a naturally occurring compound in plants which belongs to the class of cruciferae. It can also serve as a promising candidate that can show anti-cancer activity in both cultured cells and animal models.
Application
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Biochem/physiol Actions
In Kreuzblütlern natürlich vorkommende Substanz mit Antitumor- und antioxidativen Eigenschaften. Induziert die Aktivität der Phase-II-Entgiftungsenzyme in der Harnblase und wirkt potentiell chemoprotektiv gegen Blasenkrebs.
Packaging
abgefüllt unter Inertgas
Legal Information
PESTANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
377430W20340897063
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
technique(s)
-
technique(s)
-
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
application(s)
agriculture
cleaning products
cosmetics
environmental
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
application(s)
-
application(s)
flavors and fragrances
application(s)
cleaning products
cosmetics
environmental
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
format
neat
format
-
format
-
format
neat
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
300, 400
Quality Level
100
grade
analytical standard
grade
-
grade
Halal, Kosher
grade
analytical standard
assay
99.7% (GC)
assay
95%
assay
≥95%
assay
≥99.0% (GC)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Allylisothiocyanat
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
Lagerklasse
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
113.0 °F - closed cup
flash_point_c
45 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Allyl isothiocyanate as a cancer chemopreventive phytochemical
Zhang Y, et al.
Molecular Nutrition And Food Research, 54, 127-135 (2010)
Antibacterial mechanism of allyl isothiocyanate
Lin C-M, et al.
Journal of Food Protection, 63, 727-734 (2000)
Meng Zhao et al.
Molecular pain, 8, 55-55 (2012-07-31)
Oxaliplatin, a platinum-based chemotherapeutic agent, causes an unusual acute peripheral neuropathy. Oxaliplatin-induced acute peripheral neuropathy appears in almost all patients rapidly after infusion, and is triggered or exacerbated by cold, while its mechanisms are poorly understood. In this study, the
Global Trade Item Number
SKUGTIN
36682-1G04061831826616
Questions
1–3 of 3 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. A quelle température se conserve l'Allyl isothiocyanate? Merci
    1 answer
    1. This product should be stored in room temperature.
      Helpful?
  3. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf