Wichtige Dokumente
36627
1,2,4-Trichlorbenzol
PESTANAL®, analytical standard
Größe auswählen
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
analytical standard
Qualitätsniveau
Dampfdichte
>6 (vs air)
Dampfdruck
1 mmHg ( 40 °C)
Produktlinie
PESTANAL®
Selbstzündungstemp.
1060 °F
Haltbarkeit
limited shelf life, expiry date on the label
Expl.-Gr.
6.6 %, 150 °F
Methode(n)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Brechungsindex
n20/D 1.571 (lit.)
bp
214 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
16 °C (lit.)
Dichte
1.454 g/mL at 25 °C (lit.)
Anwendung(en)
agriculture
environmental
Format
neat
SMILES String
Clc1ccc(Cl)c(Cl)c1
InChI
1S/C6H3Cl3/c7-4-1-2-5(8)6(9)3-4/h1-3H
InChIKey
PBKONEOXTCPAFI-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Skin Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
235.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
113.0 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)