Merck
34399
Supelco
Natriumdiethyldithiocarbamat Trihydrat
PESTANAL®, analytical standard
Synonym(e):
Cupral, Diethyldithiocarbaminsäure Natriumsalz
About This Item
Lineare Formel:
(C2H5)2NCSSNa · 3H2O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
225.31
Beilstein:
3920507
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
41116107
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.24
Qualität
analytical standard
Qualitätsniveau
Dampfdichte
5.9 (vs air)
Produktlinie
PESTANAL®
Haltbarkeit
limited shelf life, expiry date on the label
Methode(n)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
mp (Schmelzpunkt)
95-98.5 °C (lit.)
Anwendung(en)
agriculture
environmental
Format
neat
SMILES String
[H]O[H].[H]O[H].[H]O[H].CCN(CC)C(=S)S[Na]
InChI
1S/C5H11NS2.Na.3H2O/c1-3-6(4-2)5(7)8;;;;/h3-4H2,1-2H3,(H,7,8);;3*1H2/q;+1;;;/p-1
InChIKey
WWGXHTXOZKVJDN-UHFFFAOYSA-M
Anwendung
Radikalfänger, der gemeinsam mit Fe2+ eingesetzt wird, um NO in Hirn, Niere, Leber und anderem Gewebe nachzuweisen. Die gleichzeitige direkte Messung von NO* und pO2 wurde beschrieben. Als Kupferchelatbildner wurde es eingesetzt, um Kupfer in biologischen Materialien durch ESR zu quantifizieren sowie als Inhibitor von Superoxiddismutase, Ascorbatoxidase und anderen Enzymen.
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Biochem./physiol. Wirkung
Inhibiert die Induktion von Makrophagen-NO-Synthase.
Verpackung
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Rechtliche Hinweise
PESTANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Piktogramme
CorrosionExclamation mark
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
A C Costa et al.
Spectrochimica acta. Part A, Molecular and biomolecular spectroscopy, 105, 251-258 (2013-01-15)
Theoretical and experimental bands have been assigned for the Fourier Transform Infrared (FT-IR) and Fourier Transform Raman (FT-Raman) spectra of the bis-(diethydithiocarbamate)Zn(II) complex, [Zn(DDTC)(2)]. The calculations and spectra interpretation have been based on the DFT/B3LYP method, infrared and Raman second
Zdenek Skrott et al.
Mini reviews in medicinal chemistry, 12(12), 1184-1192 (2012-08-31)
The idea of "repurposing" of existing drugs provides an effective way to develop and identify new therapies. Disulfiram (Antabuse), a drug commonly used for the treatment of alcoholism, shows promising anticancer activity in both preclinical and clinical studies. In the
Nini Skovgaard et al.
American journal of physiology. Regulatory, integrative and comparative physiology, 303(5), R487-R494 (2012-06-29)
Hypoxic pulmonary vasoconstriction (HPV) is an adaptive response that diverts pulmonary blood flow from poorly ventilated and hypoxic areas of the lung to more well-ventilated parts. This response is important for the local matching of blood perfusion to ventilation and
Bhupesh Sharma et al.
Progress in neuro-psychopharmacology & biological psychiatry, 38(2), 207-215 (2012-04-19)
Dementia of vascular origin or vascular dementia (VaD) is considered as the second commonest form of dementia after Alzheimer's disease (AD). In the last ten years various researchers have reported a strong association of hyperhomocysteinemia (HHcy), hyperlipidemia (HL) and dementia.
J Llorente et al.
The Journal of pharmacology and experimental therapeutics, 342(2), 552-560 (2012-05-18)
It has previously been shown that nitric oxide (NO) synthase is involved in the development of opioid tolerance. The aim of the present work was to study the effect of NO on μ-opioid receptor (MOR) desensitization. Furthermore, we explored the