Merck
32965
Supelco
Bentazon-d7
PESTANAL®, analytical standard
Synonym(e):
3-Isopropyl-d7-1H-2,1,3-benzothiadiazin-4(3H)-on-2,2-dioxid
Größe auswählen
10 MG
€ 576,00
€ 576,00
Voraussichtliches Versanddatum29. April 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
10 MG
€ 576,00
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C10D7H5N2O3S
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
247.32
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
41116107
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.24
€ 576,00
Voraussichtliches Versanddatum29. April 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Qualität
analytical standard
Qualitätsniveau
Produktlinie
PESTANAL®
Haltbarkeit
limited shelf life, expiry date on the label
Methode(n)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Anwendung(en)
agriculture
environmental
Format
neat
Massenverschiebung
M+7
SMILES String
[2H]C([2H])([2H])C([2H])(N1C(=O)c2ccccc2NS1(=O)=O)C([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/C10H12N2O3S/c1-7(2)12-10(13)8-5-3-4-6-9(8)11-16(12,14)15/h3-7,11H,1-2H3/i1D3,2D3,7D
InChIKey
ZOMSMJKLGFBRBS-QXMYYZBZSA-N
Allgemeine Beschreibung
Bentazon-d7 is a deuterated form of bentazon, typically used for environmental and food residue analysis.[1]
Anwendung
Bentazon-d7 may be used as an internal standard for the determination of bentazon in shellfish by ultra-high performance liquid chromatography-high resolution mass spectrometry (UHPLC-HRMS).[1]
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Rechtliche Hinweise
PESTANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Fast analysis of relevant contaminants mixture in commercial shellfish
Alvarez-Mu?oz D, et al.
Talanta (2019)