Größe auswählen
| Größe/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
25 mL | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 78,20 € 58,65 |
500 mL | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 86,30 |
Über diesen Artikel
€ 58,65
Listenpreis€ 78,20Sparen Sie 25%vapor pressure
2.1 mmHg ( 20 °C)
Quality Segment
assay
97%
refractive index
n20/D 1.444 (lit.)
bp
215 °C/4 mmHg (lit.)
density
0.92 g/mL at 20 °C (lit.)
functional group
phosphate
SMILES string
CCCCC(CC)COP(=O)(OCC(CC)CCCC)OCC(CC)CCCC
InChI
1S/C24H51O4P/c1-7-13-16-22(10-4)19-26-29(25,27-20-23(11-5)17-14-8-2)28-21-24(12-6)18-15-9-3/h22-24H,7-21H2,1-6H3
InChI key
GTVWRXDRKAHEAD-UHFFFAOYSA-N
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| description 97% | description Selectophore™, ≥99.0% | description 94% | description PESTANAL®, analytical standard |
| assay 97% | assay ≥99.0%, ≥99.0% (GC) | assay 94% | assay - |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 100 |
| refractive index n20/D 1.444 (lit.) | refractive index n20/D 1.443, n20/D 1.444 (lit.) | refractive index n20/D 1.438 (lit.) | refractive index - |
| bp 215 °C/4 mmHg (lit.) | bp 215 °C/4 mmHg (lit.) | bp 215-228 °C/4 mmHg (lit.) | bp 386 °C (lit.) |
| density 0.92 g/mL at 20 °C (lit.) | density 0.92 g/mL at 20 °C (lit.) | density 1.006 g/mL at 25 °C (lit.) | density 0.985 g/mL at 20 °C (lit.) |
| functional group phosphate | functional group - | functional group ether, phosphate | functional group - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Tris(2-ethylhexyl)phosphat
Signalwort
Warning
Gefahrencodes
Sicherheitshinweise
Hazard Classifications
Skin Irrit. 2
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
Was ist los?
WGK 2
Flammpunkt (°F)
338.0 °F
Flammpunkt (°C)
170 °C
PSA (Persönliche Schutzausrüstung)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?