Merck
32388
Supelco
(±)-Metoprolol-(isopropyl-d7) -(+)-tartrat (Salz)
VETRANAL®, analytical standard
Synonym(e):
(±)-Metoprolol-(isopropyl-d7) -hemitartrat (Salz)
Größe auswählen
10 MG
€ 719,00
€ 719,00
Voraussichtliches Versanddatum21. Mai 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
10 MG
€ 719,00
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C30D14H36N2O6 · C4H6O6
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
698.90
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
41116107
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.24
€ 719,00
Voraussichtliches Versanddatum21. Mai 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Qualität
analytical standard
Qualitätsniveau
Produktlinie
VETRANAL®
Methode(n)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Anwendung(en)
forensics and toxicology
pharmaceutical
veterinary
Format
neat
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
OC(CNC([2H])(C([2H])([2H])[2H])C([2H])([2H])[2H])COC1=CC=C(CCOC)C=C1.OC([C@H](O)[C@@H](O)C(O)=O)=O.OC(CNC([2H])(C([2H])([2H])[2H])C([2H])([2H])[2H])COC2=CC=C(CCOC)C=C2
InChI
1S/2C15H25NO3.C4H6O6/c2*1-12(2)16-10-14(17)11-19-15-6-4-13(5-7-15)8-9-18-3;5-1(3(7)8)2(6)4(9)10/h2*4-7,12,14,16-17H,8-11H2,1-3H3;1-2,5-6H,(H,7,8)(H,9,10)/t;;1-,2-/m..1/s1/i2*1D3,2D3,12D;
InChIKey
YGULWPYYGQCFMP-UGWAQTNBSA-N
Rechtliche Hinweise
VETRANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramme
Health hazardEnvironment
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Aquatic Chronic 2 - Repr. 2
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Magda Caban et al.
Analytical methods : advancing methods and applications, 12(30), 3854-3864 (2020-07-24)
The study aimed to show the limitations and advantages of the use of stable isotope labeled internal standards (SILISs) for the quantification of small polar compounds (ibuprofen, diclofenac, metoprolol, bisphenol A, 17β-estradiol) in water samples by GC/MS with selected ion