Fortfahren mit
902853
Metoprolol acid
≥95%
Synonym(e):
4-(2-Hydroxy-3-isopropylaminopropoxy)phenylacetic acid, 4-[2-Hydroxy-3-[(1-methylethyl)amino]propoxy]benzeneacetic acid, Atenolol acid, Atenolol impurity G (EP), H 117/04, SL 77-010
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
10 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 382,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C14H21NO4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
267.32
UNSPSC Code:
12352112
NACRES:
NA.22
MDL number:
Assay:
≥95%
Form:
powder or crystals
€ 382,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
assay
≥95%
form
powder or crystals
functional group
amine, carboxylic acid, hydroxyl
storage temp.
−20°C
SMILES string
N(C(C)C)CC(O)COc1ccc(cc1)CC(=O)O
InChI
1S/C14H21NO4/c1-10(2)15-8-12(16)9-19-13-5-3-11(4-6-13)7-14(17)18/h3-6,10,12,15-16H,7-9H2,1-2H3,(H,17,18)
InChI key
PUQIRTNPJRFRCZ-UHFFFAOYSA-N
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
77947A7655505416
description
≥95%
description
analytical standard
description
≥98% (TLC), powder
description
-
assay
≥95%
assay
≥97.0% (HPLC)
assay
≥98% (TLC)
assay
≥98% (TLC)
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
storage temp.
2-8°C
form
powder or crystals
form
-
form
powder
form
powder
functional group
amine, hydroxyl, carboxylic acid
functional group
-
functional group
-
functional group
-
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)