Alle Fotos(3)
Wichtige Dokumente
323101
2-Methyl-2-adamantanol
97%
Alle Fotos(3)
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C11H18O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
166.26
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12171500
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.47
Empfohlene Produkte
Assay
97%
Form
powder or crystals
mp (Schmelzpunkt)
215-217 °C (lit.)
Anwendung(en)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
Lagertemp.
room temp
SMILES String
CC1(O)[C@H]2C[C@@H]3C[C@H](C2)C[C@H]1C3
InChI
1S/C11H18O/c1-11(12)9-3-7-2-8(5-9)6-10(11)4-7/h7-10,12H,2-6H2,1H3/t7-,8+,9-,10+,11?
InChIKey
JKOZWMQUOWYZAB-XICIVTQQSA-N
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Sanlei Xie et al.
Analytical and bioanalytical chemistry, 411(10), 2131-2140 (2019-02-06)
Herein, we developed a sensitive and quantitative flow assay for simultaneous detection of amantadine (AMD) and chloramphenicol (CAP) in chicken samples based on different CdSe/ZnS quantum dots (QDs). In contrast to other reports, the QDs could be excited by the