523690
3-Amino-1-adamantanol
96%
Synonym(e):
(3-Hydroxyadamantan-1-yl)amine, 1-Amino-3-adamantanol, 1-Amino-3-hydroxyadamantane, 3-Amino-1-hydroxyadamantane, 3-Aminotricyclo[3.3.1.13,7]decan-1-ol
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
96%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
265 °C (dec.) (lit.)
SMILES String
N[C@]12C[C@@H]3C[C@H](C1)C[C@@](O)(C3)C2
InChI
1S/C10H17NO/c11-9-2-7-1-8(3-9)5-10(12,4-7)6-9/h7-8,12H,1-6,11H2/t7-,8+,9+,10-
InChIKey
DWPIPTNBOVJYAD-FIRGSJFUSA-N
Anwendung
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
230.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
110 °C - closed cup