Fortfahren mit
308323
cis-Stilbenoxid
97%
Synonym(e):
cis-2,3-Diphenyl-oxiran
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C14H12O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
196.24
UNSPSC Code:
12162002
NACRES:
NA.23
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
82737
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
97%
mp
38-40 °C (lit.)
storage temp.
2-8°C
SMILES string
O1[C@H]([C@H]1c2ccccc2)c3ccccc3
InChI
1S/C14H12O/c1-3-7-11(8-4-1)13-14(15-13)12-9-5-2-6-10-12/h1-10,13-14H/t13-,14+
InChI key
ARCJQKUWGAZPFX-OKILXGFUSA-N
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
S4808
description
97%
description
96%
assay
97%
assay
96%
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
mp
38-40 °C (lit.)
mp
-
Quality Level
100
Quality Level
100
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
Was ist los?
WGK 3
Flammpunkt (°F)
228.2 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
109 °C - closed cup
PSA (Persönliche Schutzausrüstung)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)