Größe auswählen
| Größe/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
1 kg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 53,50 |
Über diesen Artikel
Quality Segment
form
powder
solubility
H2O: 0.1 g/mL, clear, yellow to very deep yellow (hot)
application(s)
microbiology
SMILES string
OC[C@H]1O[C@H](O)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O
InChI
1S/C6H12O6/c7-1-2-3(8)4(9)5(10)6(11)12-2/h2-11H,1H2/t2-,3-,4+,5-,6+/m1/s1
InChI key
WQZGKKKJIJFFOK-DVKNGEFBSA-N
Gene Information
human ... PYGM(5837)
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| description for biotechnological purposes | description suitable for microbiology | description Type II, powder | description Type I, powder |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| solubility H2O: 0.1 g/mL, clear, yellow to very deep yellow (hot) | solubility - | solubility - | solubility - |
| form powder | form powder | form powder | form powder |
| application(s) microbiology | application(s) microbiology | application(s) - | application(s) - |
| Gene Information human ... PYGM(5837) | Gene Information human ... PYGM(5837) | Gene Information human ... PYGM(5837) | Gene Information human ... PYGM(5837) |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Dextrin aus Kartoffelstärke
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
Was ist los?
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
PSA (Persönliche Schutzausrüstung)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?