Merck
310239
Sigma-Aldrich
3,4-Pyridindicarbonitril
96%
Synonym(e):
Cinchomeronsäuredinitril
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C7H3N3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
129.12
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12171500
PubChem Substanz-ID:
Assay
96%
Form
powder or crystals
mp (Schmelzpunkt)
79-81 °C (lit.)
Löslichkeit
methanol: 25 mg/mL, clear, colorless
Anwendung(en)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
Lagertemp.
room temp
SMILES String
N#Cc1ccncc1C#N
InChI
1S/C7H3N3/c8-3-6-1-2-10-5-7(6)4-9/h1-2,5H
InChIKey
ALJUMASAQKRVRM-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)