Fortfahren mit
27827
Poly-(Vinylchlorid-co-Vinylacetat-co-Vinylalkohol)
Selectophore, 91% vinyl chloride – 3% vinyl acetate – 6% vinyl alcohol
Synonym(e):
Copolymer aus Vinylchlorid, Vinylacetat und Vinylalkohol
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Über diesen Artikel
CAS-Nummer:
UNSPSC Code:
26111700
PubChem Substance ID:
NACRES:
NB.61
MDL number:
Quality Segment
description
for ion-selective electrodes
product line
Selectophore
form
powder
mol wt
Mr ~24500
General description
Finden Sie mehr Informationen auf unserem Sensor-Applikations-Portal.
Application
Poly(vinyl chloride-co-vinyl acetate-co-vinyl alcohol) was used in SPR (surface plasmon resonance) system, which was based on the wavelength shift, and was used for uranyl ion detection.
Other Notes
Copolymer für die Herstellung von Membranen für ionenselektive Elektroden[1]
Legal Information
Selectophore is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)