Merck
27698
Sigma-Aldrich
Colominsäure Natriumsalz aus E. coli
≥95% (NANA Sodium salt)
Synonym(e):
Poly-[2,8-(N-acetylneuraminsäure Natriumsalz)]
About This Item
Lineare Formel:
(C11H16NNaO8)n
CAS-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352201
Assay
≥95% (NANA Sodium salt)
Optische Aktivität
[α]20/D +15.5±1.0°, c = 2.5% in H2O
Löslichkeit
H2O: 25 mg/mL at 20 °C, clear, colorless
Wirkungsspektrum von Antibiotika
viruses
Lagertemp.
2-8°C
InChI
1S/C11H20NO7.3Na/c1-6(15)12-10-7(16)4-9(18-3-2-13)19-11(10)8(17)5-14;;;/h3,7-11,13-14,16-17H,2,4-5H2,1H3,(H,12,15);;;/q;3*+1
InChIKey
IPYNPWIUCZLARC-UHFFFAOYSA-N
Sonstige Hinweise
Substrate for the assay of polysialic acid depolymerase; Assay of α-2#8594;8 sialidase; Structure and chemistry of colominic acid
Ersetzt durch
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
THE STRUCTURE AND CHEMISTRY OF COLOMINIC ACID.
E J MCGUIRE et al.
Biochemistry, 3, 247-251 (1964-02-01)
S. Okada et al.
Perspect. Inherited Metab. Dis. 1980, 4, 145-145 (1981)
Polysialic acid depolymerase.
B Kwiatkowski et al.
Methods in enzymology, 138, 786-792 (1987-01-01)