Fortfahren mit
24544
Hamilton® Spritze, Serie 800, eingeklebte Nadel
805N, volume 50 μL, needle size 22s ga (bevel tip), needle L 51 mm (2 in.)
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
41122001
NACRES:
NB.03
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
material
stainless steel needle (point style 2)
needle size
22s ga (bevel tip)
description
Microliter
feature
needle type N (cemented)
packaging
pkg of 1 ea
manufacturer/tradename
Hamilton 84856
needle L
51 mm (2 in.)
volume
50 μL
General description
Gleiche Präzisionsdaten wie Serie 700, aber mit besonders langem Metallhandgriff. Dadurch noch weniger Wärmeeintrag von der Hand in die Probe. Genauigkeit ±1% vom Skalenendwert. Temperatur Limit: 50°C für geklebte Nadeln, 115°C für abnehmbare Nadeln.
Hamilton syringe is available in gas-tight type that minimizes the gas exchange in GC analysis. It gives accurate volume delivery. The plunger is mostly unsurpassed.
Application
It has been used in stripe assay to understand the attractive or repulsive activity of protein substrate fibronectin and leucine-rich transmembrane protein-2 (FLRT2) using dissociated Hippocampal neurons.
Legal Information
Hamilton is a registered trademark of Hamilton Co.
Microliter is a trademark of Hamilton Co.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
245462620120734
description
805N, volume 50 μL, needle size 22s ga (bevel tip), needle L 51 mm (2 in.)
description
825RN, volume 250 μL, needle size 22s ga (bevel tip), needle L 51 mm (2 in.)
description
85RN, volume 5 μL, needle size 26s ga (bevel tip), needle L 51 mm (2 in.)
description
701N, volume 10 μL, needle size 26s ga (bevel tip), needle L 51 mm (2 in.)
material
stainless steel needle (point style 2)
material
stainless steel needle (point style 2)
material
stainless steel needle (point style 2)
material
stainless steel needle (point style 2)
packaging
pkg of 1 ea
packaging
pkg of 1 ea
packaging
pkg of 1 ea
packaging
pkg of 1 ea
manufacturer/tradename
Hamilton 84856
manufacturer/tradename
Hamilton 84861
manufacturer/tradename
Hamilton 84851
manufacturer/tradename
Hamilton 80300
description
Microliter
description
-
description
-
description
-
needle L
51 mm (2 in.)
needle L
51 mm (2 in.)
needle L
51 mm (2 in.)
needle L
51 mm (2 in.)
needle size
22s ga (bevel tip)
needle size
22s ga (bevel tip)
needle size
26s ga (bevel tip)
needle size
26s ga (bevel tip)
Still not finding the right product?
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)