Über diesen Artikel
eCl@ss:
32070500
UNSPSC Code:
41122001
NACRES:
NB.03
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenmaterial
stainless steel needle (point style 2)
needle size
26s ga (bevel tip)
feature
removable needle RN
packaging
pkg of 1 ea
manufacturer/tradename
Hamilton 84851
needle L
51 mm (2 in.)
volume
5 μL
General description
Hamilton syringe is available in gas-tight type that minimizes the gas exchange in GC analysis. It gives accurate volume delivery. The plunger is mostly unsurpassed.
Application
It has been used in a study for tracing rat retinal ganglion cells population with fluorogold using a single stereotactic injection method in optical tract.
Legal Information
Hamilton is a registered trademark of Hamilton Co.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Hamilton® Spritze, Serie 800, abnehmbare Nadel
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?